Learn More
Acide 4-chloro-2-(trifluorométhyl)benzoïque, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 11431400
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11431400 1 g 1g
11441400 10 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11431400 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H26431.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 142994-09-0
Formule moléculaire C8H4ClF3O2
Poids moléculaire (g/mol) 224.563
Numéro MDL MFCD03094162
Clé InChI RKZXXMAQKMOZLK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-chloro-2-trifluoromethyl benzoic acid, benzoic acid, 4-chloro-2-trifluoromethyl, intermediates-zcf02089, acmc-20a63a, 4-chloro-2-trifluoromethyl benzoicacid, 4-chloro-alpha,alpha,alpha-trifluoro-o-toluic acid
CID PubChem 2773856
Nom IUPAC Acide 4-chloro-2-(trifluorométhyl)benzoïque
SMILES C1=CC(=C(C=C1Cl)C(F)(F)F)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Chloro-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
Quantité 1 g
Poids de la formule 224.57
Pourcentage de pureté 97%