Learn More
4-Chloro-2-(trifluorométhyl)isocyanate de phényle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11352297
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11352297 1 g 1g
11362297 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11352297 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L09850.03
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 16588-69-5 | C8H3ClF3NO | 221.56 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 16588-69-5
Formule moléculaire C8H3ClF3NO
Poids moléculaire (g/mol) 221.56
Numéro MDL MFCD00013873
Clé InChI SBDPJLJFODHSFF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-chloro-2-trifluoromethyl phenyl isocyanate, 4-chloro-1-isocyanato-2-trifluoromethyl benzene, 4-chloro-2-trifluoromethyl phenylisocyanate, 5-chloro-2-isocyanatobenzotrifluoride, timtec-bb sbb006655, 4-chloro-2-trifluoromethyl benzenisocyanate, pubchem4450, acmc-1c7bp, 4-chloro-2-trifluoromethylphenyl isocyanate, 4-chloro-2-trifluoromethyl-isocyanatobenzene
CID PubChem 2733264
Nom IUPAC 4-chloro-1-isocyanato-2-(trifluoromethyl)benzene
SMILES FC(F)(F)C1=C(C=CC(Cl)=C1)N=C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Chloro-2-(trifluoromethyl)phenyl isocyanate
Densité 1.467
Point d’ébullition 114°C to 115°C (10 mmHg)
Point d’éclair 94°C (201°F)
Odeur Pungent
Indice de réfraction 1.501
Quantité 1 g
Numéro UN UN2206
Beilstein 2214336
Sensibilité Moisture sensitive
Poids de la formule 221.57
Pourcentage de pureté 97%