Learn More
Acide 4-chloro-2-(trifluorométhyl)phénylacétique, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 15407605
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15407605 250 mg 250mg
11342489 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15407605 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H26619.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 601513-31-9
Formule moléculaire C9H6ClF3O2
Poids moléculaire (g/mol) 238.59
Numéro MDL MFCD04115842
Clé InChI UKSTVTZXWKFMHX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-chloro-2-trifluoromethyl phenylacetic acid, 2-4-chloro-2-trifluoromethyl phenyl acetic acid, 4-chloro-2-trifluoromethyl phenyl acetic acid, 4-chloro-2-trifluoromethylphenyl-acetic acid
CID PubChem 3277747
Nom IUPAC Acide 2-[4-chloro-2-(trifluorométhyl)phényl]acétique
SMILES C1=CC(=C(C=C1Cl)C(F)(F)F)CC(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Chloro-2-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
Point de fusion 88°C to 90°C
Quantité 250 mg
Poids de la formule 238.59
Pourcentage de pureté 97%