Learn More
Acide 4-chloro-2-(trifluorométhyl)phénylboronique, 95 %, ACROS Organics™
Code produit 11996131 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11996131 5 g 5g
11976131 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11996131 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 445380050
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 313545-41-4
Formule moléculaire C7H5BClF3O2
Poids moléculaire (g/mol) 224.38
Clé InChI YAPBOBGBYQQYHX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-chloro-2-trifluoromethyl phenylboronic acid, 4-chloro-2-trifluoromethylphenylboronic acid, 4-chloro-2-trifluoromethyl benzeneboronic acid, 4-chloro-2-trifluoromethyl phenyl boronic acid, 2-chloro-4-trifluoromethyl-phenylboronic acid, boronic acid, 4-chloro-2-trifluoromethyl phenyl, 4-chloro-2-trifluoromethyl phenylboronicacid, pubchem5158, acmc-20aic7
CID PubChem 2763244
Nom IUPAC Acide [42-chloro--(trifluorométhyl)phényl]boronique
SMILES B(C1=C(C=C(C=C1)Cl)C(F)(F)F)(O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Chloro-2-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (HPLC)
Quantité 5 g
Poids de la formule 224.38
Pourcentage de pureté 95%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Chloro-2-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.