Learn More
4-chloro-2-(trifluorométhyl)pyridine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15492209
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15492209 1 g 1g
15412219 250 mg 250mg
15402219 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15492209 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H64833.03
 Article restreint
Expédition estimée: 09-10-2026
Ajouter au panier
CAS: 131748-14-6 | C6H3ClF3N | 181.54 g/mol
Chloro(trifluoromethyl)pyridines derivatives are used as model substrates for regioexhaustive functionalization.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Les dérivés chloro(trifluorométhyl)pyridines sont utilisés comme substrats modèles pour la fonctionnalisation régioexhaustive.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stocker dans un endroit frais et sec. Garder le récipient hermétiquement fermé. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 131748-14-6
Formule moléculaire C6H3ClF3N
Poids moléculaire (g/mol) 181.54
Numéro MDL MFCD07368047
Clé InChI FZINIBTZNSPWQR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-chloro-2-trifluoromethyl pyridine, 2-trifluoromethyl-4-chloropyridine, pyridine,4-chloro-2-trifluoromethyl, pubchem15520, acmc-209bnu, 4-chloro-2-trifluoromethyl-pyridine, 2-trifluoro methyl-4-chloro pyridine
CID PubChem 14761442
Nom IUPAC 4-chloro-2-(trifluorométhyl)pyridine
SMILES FC(F)(F)C1=NC=CC(Cl)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Chloro-2-(trifluoromethyl)pyridine
Couleur Incolore
Quantité 1 g
Numéro UN UN2810
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 181.54
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide