Learn More
4-chloro-3,5-diméthylphénol, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11425077
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11425077 100 g 100g
11435077 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11425077 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B21964.22
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 88-04-0 | C8H9ClO | 156.609 g/mol
It is used in hospitals and households for disinfection and sanitation. It is used in wound-cleansing applications and household antiseptics such as Dettol liquid, cream and ointments.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé dans les hôpitaux et les foyers pour la désinfection et l’assainissement. Il est utilisé pour nettoyer les plaies et comme antiseptique domestique tel que le liquide, la crème et les onguents Dettol.
Solubilité
Soluble dans le benzène, le toluène, la glycérine, le chloroforme, l’acétone, l’isopropanol, l’alcool, l’éther, les terpènes et dans des solutions d’hydroxydes alcalins. Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stocker dans un endroit sec. Stocker dans un récipient fermé. Stocker loin des agents oxydants forts, des bases fortes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 88-04-0
Formule moléculaire C8H9ClO
Poids moléculaire (g/mol) 156.609
Numéro MDL MFCD00002324
Clé InChI OSDLLIBGSJNGJE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme chloroxylenol, dettol, 4-chloro-3,5-xylenol, pcmx, benzytol, p-chloro-m-xylenol, 2-chloro-m-xylenol, 4-chloro-m-xylenol, ottasept, desson
CID PubChem 2723
ChEBI CHEBI:34393
Nom IUPAC 4-chloro-3,5-diméthylphénol
SMILES CC1=CC(=CC(=C1Cl)C)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Chloro-3,5-dimethylphenol
Point de fusion 112°C to 116°C
Point d’ébullition ∼246°C
Point d’éclair 138°C (280°F)
Odeur Odorless
Quantité 100 g
Beilstein 1862539
Merck Index 14,2176
Informations sur la solubilité Soluble in benzene,toluene,glycerin,chloroform,acetone,isopropanol,alcohol,ether,terpenes and in solutions of alkali hydroxides. Slightly soluble in water.
Poids de la formule 156.61
Pourcentage de pureté ≥98%