Learn More
Acide 4-chloro-3,5-diméthylpicolinique, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-Chloro-3,5-dimethylpicolinic Acid |
| CAS | 447461-22-5 |
| Formule moléculaire | C8H8ClNO2 |
| Quantité | 2.5 g |
| Synonyme | 4-Chloro-3,5-dimethyl-2-pyridinecarboxylic Acid |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H8ClNO2/c1-4-3-10-7(8(11)12)5(2)6(4)9/h3H,1-2H3,(H,11,12) |
| SMILES | Cc1cnc(C(=O)O)c(C)c1Cl |
| Nom IUPAC | Acide 4-chloro-3,5-diméthylpyridine-2-carboxylique |
| Poids moléculaire (g/mol) | 185.61 |
| Poids de la formule | 185.0244 |