Learn More
4-Chloro-3,5-dinitrobenzotrifluorure, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-Chloro-3,5-dinitrobenzotrifluoride |
| Quantité | 250 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C7H2ClF3N2O4/c8-6-4(12(14)15)1-3(7(9,10)11)2-5(6)13(16)17/h1-2H |
| Poids de la formule | 269.9655 |