Learn More
Ester méthylique de l’acide 4-chloro-3-cyclohexène-1-carboxylique, TRC
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 4-Chloro-3-cyclohexene-1-carboxylic Acid Methyl Ester |
| CAS | 27705-05-1 |
| Formule moléculaire | C8H11ClO2 |
| Quantité | 500 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H11ClO2/c1-11-8(10)6-2-4-7(9)5-3-6/h4,6H,2-3,5H2,1H3 |
| SMILES | COC(=O)C1CCC(=CC1)Cl |
| Nom IUPAC | méthyl4-chlorocyclohex-3-ène-1-carboxylate de méthyle |
| Poids moléculaire (g/mol) | 174.62 |
| Poids de la formule | 174.0448 |