Learn More
Alcool 4-chloro-3-éthoxy-2-fluorobenzylique, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 15446857
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15446857 250 mg 250mg
15436857 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15446857 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H33963.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1323955-60-7
Formule moléculaire C9H10ClFO2
Poids moléculaire (g/mol) 204.625
Numéro MDL MFCD19687185
Clé InChI KEZBCIIBPSEUHP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-chloro-3-ethoxy-2-fluorobenzyl alcohol, 4-chloro-3-ethoxy-2-fluorophenyl methanol
CID PubChem 66523614
Nom IUPAC (4-chloro-3-éthoxy-2-fluorophényl)méthanol
SMILES CCOC1=C(C=CC(=C1F)CO)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Chloro-3-ethoxy-2-fluorobenzyl alcohol
Quantité 250 mg
Poids de la formule 204.63
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Solide