Learn More
4-chloro-3-éthylphénol, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 11984681 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
25g
Code produit. 11984681
Marque: Thermo Scientific Acros 440720250
Demander un format en vrac ou personnalisé
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-chloro-3-ethylphenol
CAS 14143-32-9
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 49.4°C to 54.3°C
Couleur Incolore ou blanc à jaune
Point d’ébullition 70°C to 80°C (0.2 Torr)
Point d’éclair 113°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Formule moléculaire C8H9ClO
Quantité 25 g
Synonyme 4-chloro-3-ethyl-phenol, phenol, 4-chloro-3-ethyl, clmep, pubchem2213, 4chloro-3-ethylphenol, 3-ethyl-4-chlorophenol, acmc-1c2gm, diisopropylidenemannofuranose, ksc183m9d, 4-chloro-3-ethylphenol
Clé InChI DVKVZPIRWWREJC-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCC1=C(C=CC(=C1)O)Cl
Nom IUPAC 4-chloro-3-éthylphénol
Poids moléculaire (g/mol) 156.61
CID PubChem 84223
Poids de la formule 156.61
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre ou solide à bas point de fusion
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Chloro-3-ethylphenol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.