Learn More
4-Chloro-3-fluorophenol, 98%, Thermo Scientific™
Code produit 10792661 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10792661 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10792661 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 249970010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 348-60-7
Formule moléculaire C6H4ClFO
Poids moléculaire (g/mol) 146.55
Numéro MDL MFCD00042583
Clé InChI XLHYAEBESNFTCA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-fluoro-4-chlorophenol, 4-chloro-3-fluoro-phenol, phenol, 4-chloro-3-fluoro, pubchem1493, acmc-1ctvv, 3-fluoro-4-chloro phenol, 3-fluoro-4-chloro-phenol, 3-fluoro-4-chlorophenol;, 4-chlor-3-fluor-phenol;, 4-chloro-3-fluorophenol;
CID PubChem 2724523
Nom IUPAC 4-chloro-3-fluorophénol
SMILES OC1=CC=C(Cl)C(F)=C1
Specifications
Nom chimique ou matériau 4-Chloro-3-fluorophenol
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 49.0°C to 53.0°C
Couleur Incolore à orange
Point d’ébullition 102.0°C (10.0 mmHg)
Point d’éclair >110°C
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire OHC6H3ClF
Quantité 1 g
Poids de la formule 146.55
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquid
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 4-Chloro-3-fluorophenol
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Precautionary Statement
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.