Learn More
4-Chloro-3-fluorophénol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11478666
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11478666 25 g -
11458666 1 g 1g
11468666 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11478666 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A16029.14
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 348-60-7 | Molecular Formula: C6H4ClFO | Molecular Weight: 146.55 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 348-60-7
Formule moléculaire C6H4ClFO
Poids moléculaire (g/mol) 146.55
Numéro MDL MFCD00042583
Clé InChI XLHYAEBESNFTCA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-fluoro-4-chlorophenol, 4-chloro-3-fluoro-phenol, phenol, 4-chloro-3-fluoro, pubchem1493, acmc-1ctvv, 3-fluoro-4-chloro phenol, 3-fluoro-4-chloro-phenol, 3-fluoro-4-chlorophenol;, 4-chlor-3-fluor-phenol;, 4-chloro-3-fluorophenol;
CID PubChem 2724523
Nom IUPAC 4-chloro-3-fluorophénol
SMILES OC1=CC=C(Cl)C(F)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Chloro-3-fluorophenol
Point de fusion 50°C to 54°C
Point d’ébullition 84°C (44 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Odeur Phenol-like
Quantité 25 g
Numéro UN UN3261
Beilstein 3236440
Poids de la formule 146.55
Pourcentage de pureté 98%