Learn More
4-Chloro-3-fluorophénylacétonitrile, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-Chloro-3-fluorophenylacetonitrile |
| CAS | 251570-03-3 |
| Formule moléculaire | C8 H5 Cl F N |
| Quantité | 500 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H5ClFN/c9-7-2-1-6(3-4-11)5-8(7)10/h1-2,5H,3H2 |
| SMILES | Fc1cc(CC#N)ccc1Cl |
| Nom IUPAC | 2-(4-chloro-3-fluorophényl)acétonitrile |
| Poids moléculaire (g/mol) | 169.583 |
| Poids de la formule | 169.009 |