Learn More
4-chloro-3-fluoropyridine, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11976451 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11976451 5 g 5g
11986451 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11976451 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 443160050
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 2546-56-7 | C5H3ClFN | 131.53 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 2546-56-7
Formule moléculaire C5H3ClFN
Poids moléculaire (g/mol) 131.53
Numéro MDL MFCD03453233
Clé InChI BEQUUSCRAKEKQM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme pyridine, 4-chloro-3-fluoro, 3-fluoro-4-chloro pyridine, 3-fluoro-4-chloropyridine hydrochloride, pubchem6667, 4-chloro-3fluoropyridine, 3-fluoro-4-chloropyridine, acmc-209x6p, 4-chloro-3-fluoro-pyridin, 3-fluoro-4-chloro-pyridine, 4-chloro-3-fluoro-pyridine
CID PubChem 3852429
Nom IUPAC 4-chloro-3-fluoropyridine
SMILES FC1=C(Cl)C=CN=C1
Specifications
Nom chimique ou matériau 4-Chloro-3-fluoropyridine
Point de fusion -27°C to 24°C
Point d’ébullition 142°C to 143°C
Point d’éclair 28°C
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (GC)
Quantité 5 g
Poids de la formule 131.54
Pourcentage de pureté 95%
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 4-Chloro-3-fluoropyridine
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Precautionary Statement
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.