Learn More
4-chloro-3-fluoropyridine, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11986451 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantité unitSize
11986451 25 g 25g
11976451 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11986451 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 443160250
Demander un format en vrac ou personnalisé
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 2546-56-7 | C5H3ClFN | 131.53 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2546-56-7
Formule moléculaire C5H3ClFN
Poids moléculaire (g/mol) 131.53
Numéro MDL MFCD03453233
Clé InChI BEQUUSCRAKEKQM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme pyridine, 4-chloro-3-fluoro, 3-fluoro-4-chloro pyridine, 3-fluoro-4-chloropyridine hydrochloride, pubchem6667, 4-chloro-3fluoropyridine, 3-fluoro-4-chloropyridine, acmc-209x6p, 4-chloro-3-fluoro-pyridin, 3-fluoro-4-chloro-pyridine, 4-chloro-3-fluoro-pyridine
CID PubChem 3852429
Nom IUPAC 4-chloro-3-fluoropyridine
SMILES FC1=C(Cl)C=CN=C1
Spezifikation
Nom chimique ou matériau 4-Chloro-3-fluoropyridine
Point de fusion -27°C to 24°C
Point d’ébullition 142°C to 143°C
Point d’éclair 28°C
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (GC)
Quantité 25 g
Poids de la formule 131.54
Pourcentage de pureté 95%
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Chloro-3-fluoropyridine
Signalwort
  • Attention
Gefahrenkategorie
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Sicherheitshinweis
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.