Learn More
Ester éthylique de l'acide 4-chloro-3-hydroxybenzoïque, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-Chloro-3-hydroxybenzoic Acid Ethyl Ester |
| CAS | 335013-90-6 |
| Formule moléculaire | C9H9ClO3 |
| Quantité | 25 mg |
| Synonyme | 4-Chloro-3-hydroxybenzoic Acid Ethyl Ester |
| Formule InChI | InChI=1S/C9H9ClO3/c1-2-13-9(12)6-3-4-7(10)8(11)5-6/h3-5,11H,2H2,1H3 |
| SMILES | CCOC(=O)c1ccc(Cl)c(O)c1 |
| Nom IUPAC | 4-chloro-3-hydroxybenzoate d’éthyle |
| Poids moléculaire (g/mol) | 200.62 |
| Poids de la formule | 200.024 |