Learn More
Acide 4-chloro-3-iodobenzoïque, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 15406337
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15406337 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15406337 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H33513.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 42860-04-8
Formule moléculaire C7H4ClIO2
Poids moléculaire (g/mol) 282.46
Numéro MDL MFCD00079732
Clé InChI SDRURVZKYHGDAP-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 2757616
Nom IUPAC Acide 4-chloro-3-iodobenzoïque
SMILES OC(=O)C1=CC(I)=C(Cl)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Chloro-3-iodobenzoic acid
Point de fusion 214°C to 216°C
Quantité 5 g
Synonyme 3-iodo-4-chlorobenzoic acid, 4-chloro-3-iodo-benzoic acid, benzoic acid, 4-chloro-3-iodo, pubchem12500, 4-chloro-3-iodo benzoicacid, benzoic acid,4-chloro-3-iodo, zerenex e/9071913, buttpark 100\01-50
Poids de la formule 282.46
Pourcentage de pureté 97%