Learn More
Acide 4-chloro-3-iodobenzoïque, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 15219816 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15219816 5 g 5g
15209816 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15219816 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 452710050
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 42860-04-8
Formule moléculaire C7H4ClIO2
Poids moléculaire (g/mol) 282.46
Numéro MDL MFCD00079732
Clé InChI SDRURVZKYHGDAP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-iodo-4-chlorobenzoic acid, 4-chloro-3-iodo-benzoic acid, benzoic acid, 4-chloro-3-iodo, pubchem12500, 4-chloro-3-iodo benzoicacid, benzoic acid,4-chloro-3-iodo, zerenex e/9071913, buttpark 100\01-50
CID PubChem 2757616
Nom IUPAC Acide 4-chloro-3-iodobenzoïque
SMILES OC(=O)C1=CC(I)=C(Cl)C=C1
Specifications
Nom chimique ou matériau 4-Chloro-3-iodobenzoic acid
Point de fusion 218.0°C to 219.5°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (HPLC)
Quantité 5 g
Poids de la formule 282.47
Pourcentage de pureté 97%
compliance-icons
Product Identifier
  • 4-Chloro-3-iodobenzoic acid, 97%
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Precautionary Statement
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
RUO– À des fins de recherche uniquement