Learn More
4-Chloro-3-méthoxyaniline, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11307669
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11307669 5 g -
11397659 1 g 1g
11317669 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11307669 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H28331.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 13726-14-2 | C7H8ClNO | 157.60 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13726-14-2
Formule moléculaire C7H8ClNO
Poids moléculaire (g/mol) 157.60
Numéro MDL MFCD00672967
Clé InChI LNKBDFVSILQKSI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-methoxy-4-chloroaniline, 4-chloro-3-methoxyphenylamine, 4-chloro-m-anisidine, 2-chloro-5-aminoanisole, 5-amino-2-chloroanisole, 4-chloro-3-methoxy aniline, 4-chloro-3-methoxy-phenylamine, benzenamine, 4-chloro-3-methoxy, pubchem3659, acmc-1chua
CID PubChem 13103692
Nom IUPAC 4-chloro-3-méthoxyaniline
SMILES COC1=C(Cl)C=CC(N)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Chloro-3-methoxyaniline
Point de fusion 78°C to 81°C
Odeur Characteristic
Quantité 5 g
Numéro UN UN2233
Poids de la formule 157.6
Pourcentage de pureté 98%
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Nom du produit
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.