Learn More
4‘-chloro-3’-méthylacétophénone, tech. 75 %, reste de 3’-chloro-4’-méthylacétophénone, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11362326
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11362326 25 g 25g
11352326 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11362326 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L06011.14
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 37074-39-8 | C9H9ClO | 168.62 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 37074-39-8
Formule moléculaire C9H9ClO
Poids moléculaire (g/mol) 168.62
Numéro MDL MFCD00045172
Clé InChI XOIGZLJCLDWTQH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-4-chloro-3-methylphenyl ethanone, 4'-chloro-3'-methylacetophenone, 4-chloro-3-methylacetophenone, ethanone, 1-4-chloro-3-methylphenyl, 1-4-chloro-3-methylphenyl ethan-1-one, 4-chloro-3-methyl acetophenone, 1-4-chloro-3-methyl-phenyl-ethanone, ksc577m5h, 3-methyl-4-chloroacetophenone, 2-methyl-4-acetyl-chlorbenzol
CID PubChem 592743
Nom IUPAC 1-(4-chloro-3-méthylphényl)éthanone
SMILES CC(=O)C1=CC(C)=C(Cl)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4'-Chloro-3'-methylacetophenone
Densité 1.15
Point d’ébullition 104°C to 105°C (0.4 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Notes de pourcentage du dosage Reste 3’-chloro-4’-méthylacétophénone
Quantité 25 g
Beilstein 774639
Poids de la formule 168.62
Pourcentage de pureté 75%
Qualité Technique