Learn More
4-Chloro-3-méthylaniline, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11455876
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11455876 5 g 5g
11465876 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11455876 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B22234.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 7149-75-9 | C7H8ClN | 141.598 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7149-75-9
Formule moléculaire C7H8ClN
Poids moléculaire (g/mol) 141.598
Numéro MDL MFCD00066332
Clé InChI HIHCTGNZNHSZPP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-amino-2-chlorotoluene, benzenamine, 4-chloro-3-methyl, m-toluidine, 4-chloro, 3-methyl-4-chloroaniline, 4-chloro-m-toluidine, unii-6q2w6l7bwz, 6q2w6l7bwz, 4-chloro-3-methylphenylamine, 4-chloro-3-methyl-phenylamine, 4-chloro-3-methylphenyl amine
CID PubChem 23536
Nom IUPAC 4-chloro-3-méthylaniline
SMILES CC1=C(C=CC(=C1)N)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Chloro-3-methylaniline
Point de fusion 82°C to 85°C
Quantité 5 g
Numéro UN UN2239
Beilstein 636522
Poids de la formule 141.6
Pourcentage de pureté 98%