Learn More
Acide 4-chloro-3-méthylbenzoïque, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Descrizione
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Nom chimique ou matériau | 4-Chloro-3-methylbenzoic acid |
| Point de fusion | 212°C to 216°C |
| Quantité | 50 g |
| Beilstein | 1936535 |
| Poids de la formule | 170.6 |
| Pourcentage de pureté | 98% |