Learn More
Acide 4-Chloro-3-(méthylcarbamoyl)benzèneboronique, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit 15429995
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15429995 250 mg 250mg
15419995 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15429995 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H52659.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 871332-65-9
Formule moléculaire C8H9BClNO3
Poids moléculaire (g/mol) 213.424
Numéro MDL MFCD07363795
Clé InChI SYZZWFMATUWETK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-chloro-3-n-methylcarbamoyl phenylboronic acid, 4-chloro-3-methylcarbamoyl phenyl boronic acid, 4-chloro-3-methylcarbamoyl phenylboronic acid, n-methyl 2-chloro-5-boronobenzamide, n-methyl 5-borono-2-chlorobenzamide, boronic acid,b-4-chloro-3-methylamino carbonyl phenyl, b-4-chloro-3-methylamino carbonyl phenyl-boronic acid, boronic acid, b-4-chloro-3-methylamino carbonyl phenyl, acmc-209qgv
CID PubChem 44886929
Nom IUPAC Acide [4-chloro-3-(méthylcarbamoyl)phényl]boronique
SMILES B(C1=CC(=C(C=C1)Cl)C(=O)NC)(O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Chloro-3-(methylcarbamoyl)benzeneboronic acid
Point de fusion 294°C to 298°C
Quantité 250 mg
Poids de la formule 213.43
Pourcentage de pureté 98%