Learn More
4-Chloro-3-méthylphénol, 99+%
Code produit 10448250 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10448250 5 g 5g
10590001 100 g 100g
10162420 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10448250 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 109480050
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS : 59-50-7 | C₇H₇ClO | 142,58 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 59-50-7
Formule moléculaire C7H7ClO
Poids moléculaire (g/mol) 142.58
Numéro MDL MFCD00002323
Clé InChI CFKMVGJGLGKFKI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme chlorocresol, 4-chloro-m-cresol, baktol, parol, p-chloro-m-cresol, ottafact, phenol, 4-chloro-3-methyl, 4-chloro-3-cresol, candaseptic, baktolan
CID PubChem 1732
ChEBI CHEBI:34395
Nom IUPAC 4-chloro-3-méthylphénol
SMILES CC1=C(C=CC(=C1)O)Cl
Specifications
Nom chimique ou matériau 4-Chloro-3-methylphenol
Note relative au nom 99+%
% min. CAS 99.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 63.0°C to 65.0°C
Couleur Blanc
Point d’ébullition 242°C
Point d’éclair 118°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire ClC6H3(CH3)OH
Quantité 5 g
Beilstein 06, 381
Merck Index 15, 2133
Informations sur la solubilité Solubility in water: 4g/L (20 c). Other solubilities: soluble in alkalies,soluble in most common organic solvents
Poids de la formule 142.58
Pourcentage de pureté 99+%
Forme physique Comprimés
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 4-Chloro-3-methylphenol
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
Hazard Statement
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Precautionary Statement
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
RUO– À des fins de recherche uniquement