Learn More
4-Chloro-3-nitrobenzaldéhyde, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11470034
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11470034 10 g 10g
11480034 50 g 50g
11490034 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11470034 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A13549.09
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 16588-34-4 | C7H4ClNO3 | 185.56 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 16588-34-4
Formule moléculaire C7H4ClNO3
Poids moléculaire (g/mol) 185.56
Numéro MDL MFCD00007078
Clé InChI HETBKLHJEWXWBM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-nitro-4-chlorobenzaldehyde, benzaldehyde, 4-chloro-3-nitro, chembl51664, 4-chloro-3-nitro-benzaldehyde, pubchem14274, acmc-1c7bn, 3nitro-4-chlorobenzaldehyde, asischem r36965, dsstox_cid_24846, dsstox_rid_80526
CID PubChem 85505
Nom IUPAC 4-chloro-3-nitrobenzaldéhyde
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC(C=O)=CC=C1Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Chloro-3-nitrobenzaldehyde
Point de fusion 61°C to 65°C
Quantité 10 g
Beilstein 778323
Sensibilité Air Sensitive
Poids de la formule 185.57
Pourcentage de pureté 97%