Learn More
4-chloro-3-nitrobenzaldéhyde, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10519830 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10519830 25 g Flacon en verre 25g
10530522 5 g Flacon en verre 5g
10351574 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10519830 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 109600250
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 16588-34-4 | C7H4ClNO3 | 185.56 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 16588-34-4
Formule moléculaire C7H4ClNO3
Poids moléculaire (g/mol) 185.56
Numéro MDL MFCD00007078
Clé InChI HETBKLHJEWXWBM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-nitro-4-chlorobenzaldehyde, benzaldehyde, 4-chloro-3-nitro, chembl51664, 4-chloro-3-nitro-benzaldehyde, pubchem14274, acmc-1c7bn, 3nitro-4-chlorobenzaldehyde, asischem r36965, dsstox_cid_24846, dsstox_rid_80526
CID PubChem 85505
Nom IUPAC 4-chloro-3-nitrobenzaldéhyde
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC(C=O)=CC=C1Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-chloro-3-nitrobenzaldehyde
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 61°C to 63°C
Couleur Vert à blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire ClC6H3(NO2)CHO
Quantité 25 g
Beilstein 07, 262
Informations sur la solubilité Solubility in water: 4g/L (98 c)
Poids de la formule 185.57
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Chloro-3-nitrobenzaldehyde
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.