Learn More
4-Chloro-3-nitrobenzophénone, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11435437
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11435437 100 g 100g
11425437 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11435437 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B23451.22
 Article restreint
Expédition estimée: 07-10-2026
Ajouter au panier
CAS: 56107-02-9 | C13H8ClNO3 | 261.66 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 56107-02-9
Formule moléculaire C13H8ClNO3
Poids moléculaire (g/mol) 261.66
Numéro MDL MFCD00007081
Clé InChI YBDBYPQFIMSFJW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-chloro-3-nitrobenzophenone, methanone, 4-chloro-3-nitrophenyl phenyl, benzophenone, 4-chloro-3-nitro, 4-chloro-3-nitrophenyl phenyl methanone, 3-nitro-4-chlorobenzophenone, chembl53270, 4-chloro-3-nitrophenyl-phenylmethanone, 4-chloro-3-nitro-phenyl-phenyl-methanone, 4-chloro-3-nitrophenyl phenyl ketone, acmc-20amlb
CID PubChem 41743
Nom IUPAC (4-chloro-3-nitrophényl)-phénylméthanone
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC(=CC=C1Cl)C(=O)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Chloro-3-nitrobenzophenone
Point de fusion 104°C to 106°C
Point d’ébullition 233°C to 235°C (12 mmHg)
Quantité 100 g
Poids de la formule 261.66
Pourcentage de pureté 99%