Learn More
4-chloro-3-nitrobenzotrifluorure, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit 10590361 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
10g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10590361 100 g Flacon en verre 100g
10448060 10 g Flacon en verre 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10590361 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 109701000
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 121-17-5
Formule moléculaire C7H3ClF3NO2
Poids moléculaire (g/mol) 225.55
Numéro MDL MFCD00007084
Clé InChI TZGFQIXRVUHDLE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-chloro-3-nitrobenzotrifluoride, 1-chloro-2-nitro-4-trifluoromethyl benzene, 3-nitro-4-chlorobenzotrifluoride, 2-chloro-5-trifluoromethyl nitrobenzene, benzene, 1-chloro-2-nitro-4-trifluoromethyl, cmnt, 2-nitro-4-trifluoromethylchlorobenzene, 3-nitro-4-chlorotrifluoromethylbenzene, 4-chloro-3-nitro-a,a,a-trifluorotoluene, 4-chloro-3-nitrobenzylidyne fluoride
CID PubChem 8462
Nom IUPAC 1-chloro-2-nitro-4-(trifluoromethyl)benzene
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC(=CC=C1Cl)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Chloro-3-nitrobenzotrifluoride
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion -2.0°C
Couleur Jaune
Densité 1.5110g/mL
Point d’ébullition 222.0°C
Point d’éclair 101°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire ClC6H3(NO2)CF3
Indice de réfraction 1.4883 to 1.4903
Quantité 100 g
Gravité spécifique 1.511
Informations sur la solubilité Solubility in water: 660mg/l water (20°C). Other solubilities: soluble in most common organic solvents
Poids de la formule 225.55
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Chloro-3-nitrobenzotrifluoride
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
RUO– À des fins de recherche uniquement