Learn More
4-chloro-3-nitrobenzotrifluorure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11410393
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2500 g
Conditionnement:
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11410393 500 g 500g
11400393 100 g -
11420393 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11410393 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A11488.36
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 121-17-5 | C7H3ClF3NO2 | 225.55 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 121-17-5
Formule moléculaire C7H3ClF3NO2
Poids moléculaire (g/mol) 225.55
Numéro MDL MFCD00007084
Clé InChI TZGFQIXRVUHDLE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-chloro-3-nitrobenzotrifluoride, 1-chloro-2-nitro-4-trifluoromethyl benzene, 3-nitro-4-chlorobenzotrifluoride, 2-chloro-5-trifluoromethyl nitrobenzene, benzene, 1-chloro-2-nitro-4-trifluoromethyl, cmnt, 2-nitro-4-trifluoromethylchlorobenzene, 3-nitro-4-chlorotrifluoromethylbenzene, 4-chloro-3-nitro-a,a,a-trifluorotoluene, 4-chloro-3-nitrobenzylidyne fluoride
CID PubChem 8462
Nom IUPAC 1-chloro-2-nitro-4-(trifluorométhyl)benzène
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC(=CC=C1Cl)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Chloro-3-nitrobenzotrifluoride
Point de fusion -3°C
Densité 1.535
Point d’ébullition 221°C to 223°C
Point d’éclair 101°C (213°F)
Indice de réfraction 1.49
Quantité 500 g
Numéro UN UN2307
Beilstein 523986
Poids de la formule 225.55
Pourcentage de pureté 98%