Learn More
Acide 4-chloro-3-nitrocinnamique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11467147
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11467147 5 g 5g
11477147 25 g 25g
11487147 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11467147 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A14954.06
 Article restreint
Expédition estimée: 11-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 20797-48-2 | C9H6ClNO4 | 227.6 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 20797-48-2
Formule moléculaire C9H6ClNO4
Poids moléculaire (g/mol) 227.6
Numéro MDL MFCD00063311
Clé InChI QBDALTIMHOITIU-DUXPYHPUSA-N
Synonyme 4-chloro-3-nitrocinnamic acid, trans-4-chloro-3-nitrocinnamic acid, 3-4-chloro-3-nitrophenyl acrylic acid, e-3-4-chloro-3-nitrophenyl acrylic acid, 2e-3-4-chloro-3-nitrophenyl prop-2-enoic acid, e-3-4-chloro-3-nitrophenyl prop-2-enoic acid, 4-chloro-3-nitro-cinnamic acid, 3-nitro-4-chlorocinnamic acid, qbdaltimhoitiu-duxpyhpusa, 3-4-chloro-3-nitrophenyl propenoic acid
CID PubChem 688108
SMILES C1=CC(=C(C=C1C=CC(=O)O)[N+](=O)[O-])Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Chloro-3-nitrocinnamic acid
Point de fusion 186°C to 188°C
Quantité 5 g
Poids de la formule 227.61
Pourcentage de pureté 98%