Learn More
Ester méthylique de l'acide 4-chloro-3-nitrocinnamique, TRC
Code produit 30366704
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30366704 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30366704 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC59716310G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Chloro-3-nitrocinnamic Acid Methyl Ester
CAS 877065-30-0
Formule moléculaire C10H8ClNO4
Quantité 10 g
Formule InChI InChI=1S/C10H8ClNO4/c1-16-10(13)5-3-7-2-4-8(11)9(6-7)12(14)15/h2-6H,1H3/b5-3+
SMILES COC(=O)\C=C\c1ccc(Cl)c(c1)[N+](=O)[O-]
Nom IUPAC méthyl (E)-3-(4-chloro-3-nitrophényl)prop-2-énoate
Poids moléculaire (g/mol) 241.63
Poids de la formule 241.0142