Learn More
4-chloro-3-nitrocoumarine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11332097
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11332097 5 g 5g
11322097 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11332097 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L07908.06
 Article restreint
Expédition estimée: 18-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 38464-20-9 | Molecular Formula: C9H4ClNO4 | Molecular Weight: 225.584 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Applications
La 4-Chloro-3-nitrocoumarine est utilisé dans la synthèse et l’activité antimicrobienne de nouveaux dérivés de la 4-hétéroarylamino-coumarine qui contiennent de l’azote et du soufre comme hétéroatomes.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Conserver à l’écart des agents oxydants forts. Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 38464-20-9
Formule moléculaire C9H4ClNO4
Poids moléculaire (g/mol) 225.584
Numéro MDL MFCD00051670
Clé InChI OFLRQEKOAGDHKT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-chloro-3-nitrocoumarin, 4-chloro-3-nitro-2h-chromen-2-one, 4-chloro-3-nitro-chromen-2-one, 3-nitro-4-chlorocoumarin, pubchem8672, acmc-1ahgg, 4-chloranyl-3-nitro-chromen-2-one, 4-chloro-3-nitro-1-benzopyran-2-one, 2h-1-benzopyran-2-one,4-chloro-3-nitro
CID PubChem 688979
Nom IUPAC 4-chloro-3-nitrochromen-2-one
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=C(C(=O)O2)[N+](=O)[O-])Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Chloro-3-nitrocoumarin
Point de fusion ∽162°C (decomposition)
Quantité 5 g
Beilstein 883649
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 225.59
Pourcentage de pureté 98%