Learn More
4-chloro-3-nitrophénol, 98 %, ACROS Organics™
Code produit 10611653 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
:
25 g ; Flacon en verre
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
10611653 25 g ; Flacon en verre
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10611653 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 369590250
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-chloro-3-nitrophenol
CAS 610-78-6
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 125°C to 129°C
Couleur Jaune
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C6H4ClNO3
Formule linéaire ClC6H3(NO2)OH
Numéro MDL MFCD00043546
Quantité 25 g
Beilstein 06, IV, 1352
Synonyme phenol, 4-chloro-3-nitro, 4-chloro-3-nitro-phenol, 4chloro-3-nitrophenol, pubchem10459, 4-chlor-3-nitro-phenol, 3-nitro-4-chloro phenol, acmc-1azj5, phenol,4-chloro-3-nitro, 4-chloranyl-3-nitro-phenol, 2-chloro-5-hydroxy nitrobenzene
Clé InChI JUIKCULGDIZNDI-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=C(C=C1O)[N+](=O)[O-])Cl
Nom IUPAC 4-chloro-3-nitrophénol
Poids moléculaire (g/mol) 173.56
CID PubChem 69127
Poids de la formule 173.56
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Chloro-3-nitrophenol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.