Learn More
4-Chloro-3-nitrophénol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-Chloro-3-nitrophenol |
| Point de fusion | 124°C to 129°C |
| Odeur | Characteristic |
| Quantité | 5 g |
| Beilstein | 2094546 |
| Synonyme | phenol, 4-chloro-3-nitro, 4-chloro-3-nitro-phenol, 4chloro-3-nitrophenol, pubchem10459, 4-chlor-3-nitro-phenol, 3-nitro-4-chloro phenol, acmc-1azj5, phenol,4-chloro-3-nitro, 4-chloranyl-3-nitro-phenol, 2-chloro-5-hydroxy nitrobenzene |
| Poids de la formule | 173.56 |
| Pourcentage de pureté | 99% |