Learn More
4-Chloro-3-nitrophénol, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-Chloro-3-nitrophenol |
| CAS | 610-78-6 |
| Formule moléculaire | C6H4ClNO3 |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | 2-Chloro-5-hydroxynitrobenzene, 3-Nitro-4-chlorophenol, NSC 211001 |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H4ClNO3/c7-5-2-1-4(9)3-6(5)8(10)11/h1-3,9H |
| SMILES | Oc1ccc(Cl)c(c1)[N+](=O)[O-] |
| Nom IUPAC | 4-chloro-3-nitrophénol |
| Poids moléculaire (g/mol) | 173.55 |
| Poids de la formule | 172.988 |