Learn More
(4-chloro-3-nitrophényl)-(2-thiényl)méthanone, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | (4-Chloro-3-nitrophenyl)-(2-thienyl)methanone |
| CAS | 31431-18-2 |
| Formule moléculaire | C11 H6 Cl N O3 S |
| Quantité | 10 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C11H6ClNO3S/c12-8-4-3-7(6-9(8)13(15)16)11(14)10-2-1-5-17-10/h1-6H |
| SMILES | [O-][N+](=O)c1cc(ccc1Cl)C(=O)c2cccs2 |
| Nom IUPAC | (4-chloro-3-nitrophényl)-thiophène-2-ylméthanone |
| Poids moléculaire (g/mol) | 267.69 |
| Poids de la formule | 266.9757 |