Learn More
Isothiocyanate de 4-chloro-3-nitrophény, Thermo Scientific™
Code produit 10506035
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
10 g
25 g
Conditionnement:
10g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10506035 5 g 5g
10016662 10 g 10g
10162884 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10506035 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur SB01784DE
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 127142-66-9
Formule moléculaire C7H3ClN2O2S
Poids moléculaire (g/mol) 214.623
Clé InChI ZXGZBHIDSJXKLE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-chloro-3-nitrophenyl isothiocyanate, 4-chloro-3-nitrophenylisothiocyanate, acmc-1c0qb, 4-chloro-3-nitrobenzenisothiocyanate, #, benzene,1-chloro-4-isothiocyanato-2-nitro, 1-chloranyl-4-isothiocyanato-2-nitro-benzene
CID PubChem 145581
Nom IUPAC 1-chloro-4-isothiocyanato-2-nitrobenzène
SMILES C1=CC(=C(C=C1N=C=S)[N+](=O)[O-])Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Chloro-3-nitrophenyl isothiocyanate
Plage de pourcentage du dosage 97%
Quantité 5 g
Poids de la formule 214.63
Pourcentage de pureté 97%