Learn More
4-Chloro-3-nitrotoluène, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11490203
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2500 g
Conditionnement:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11490203 500 g 500g
11480203 100 g 100g
11400213 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11490203 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A11383.36
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
CAS: 89-60-1 | C7H6ClNO2 | 171.58 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 89-60-1
Formule moléculaire C7H6ClNO2
Poids moléculaire (g/mol) 171.58
Numéro MDL MFCD00007085
Clé InChI NWESJZZPAJGHRZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-chloro-3-nitrotoluene, 3-nitro-4-chlorotoluene, benzene, 1-chloro-4-methyl-2-nitro, 2-chloro-5-methylnitrobenzene, 1-chloro-4-methyl-2-nitro-benzene, toluene, 4-chloro-3-nitro, 3-nitro-4-chlorotoluol, pubchem19752, 4,3-chloronitrotoluene, 4-chloro-3-nitro-toluene
CID PubChem 6976
Nom IUPAC 1-chloro-4-méthyl-2-nitrobenzène
SMILES CC1=CC=C(Cl)C(=C1)[N+]([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Chloro-3-nitrotoluene
Point de fusion ∼7°C
Densité 1.295
Point d’ébullition 260°C to 262°C
Point d’éclair 129°C (264°F)
Indice de réfraction 1.558
Quantité 500 g
Numéro UN UN2433
Beilstein 511055
Poids de la formule 171.58
Pourcentage de pureté ≥97%