Learn More
4-Chloro-3-pyridinesulfonamide, 98 %
Code produit 11378846
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11378846 5 g 5g
11368846 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11378846 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L19493.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 33263-43-3
Formule moléculaire C5H5ClN2O2S
Poids moléculaire (g/mol) 192.617
Numéro MDL MFCD04038136
Clé InChI DGIINIBYHCODIH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-chloro-3-pyridinesulfonamide, 4-chloro-3-pyridinesulphonamide, 3-pyridinesulfonamide, 4-chloro, 4-chlorpyridin-3-sulfonamid, 4-chloropyridine-3-sulphonamide, acmc-20a2oj, 4-chloropyridin-3-sulfonamide, 4-chloro-3-pyridine sulfonamide, 4-chloropyridine-3-sulfonamide, 3-pyridinesulfonamide,4-chloro
CID PubChem 118426
Nom IUPAC 4-chloropyridine-3-sulfonamide
SMILES C1=CN=CC(=C1Cl)S(=O)(=O)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Chloro-3-pyridinesulfonamide
Point de fusion 150°C to 155°C (decomposition)
Quantité 5 g
Poids de la formule 192.62
Pourcentage de pureté 98%