Learn More
Acide 4-chloro-3-sulfamoylbenzoïque, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11471037
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1000 g
Conditionnement:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11471037 250 g 250g
11461037 50 g 50g
11451037 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11471037 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B24057.30
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 1205-30-7 | C7H6ClNO4S | 235.638 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1205-30-7
Formule moléculaire C7H6ClNO4S
Poids moléculaire (g/mol) 235.638
Numéro MDL MFCD00012375
Clé InChI FHQAWINGVCDTTG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-chloro-5-sulphamoylbenzoic acid, 3-aminosulfonyl-4-chlorobenzoic acid, csba, sulfamido-3-chlorobenzoic acid, benzoic acid, 3-aminosulfonyl-4-chloro, 3-sulfamoyl-4-chlorobenzoic acid, benzoic acid, 4-chloro-3-sulfamoyl, 4-chloro-3-sulfamoyl-benzoic acid, 4-chloro-5-sulfamoylbenzoic acid, 4-chloro-3-sulphamoylbenzoic acid
CID PubChem 14568
Nom IUPAC Acide4-chloro-3-sulfamoylbenzoïque
SMILES C1=CC(=C(C=C1C(=O)O)S(=O)(=O)N)Cl
Specifications
Nom chimique ou matériau 4-Chloro-3-sulfamoylbenzoic acid
Point de fusion 255°C to 260°C
Quantité 250 g
Poids de la formule 235.65
Pourcentage de pureté 98%