Learn More
Acide 4-chloro-3-sulfamoylbenzoïque, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10643015 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10643015 5 g 5g
10537054 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10643015 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 303220050
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 1205-30-7 | C7H6ClNO4S | 235.65 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1205-30-7
Formule moléculaire C7H6ClNO4S
Poids moléculaire (g/mol) 235.65
Clé InChI FHQAWINGVCDTTG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-chloro-5-sulphamoylbenzoic acid, 3-aminosulfonyl-4-chlorobenzoic acid, csba, sulfamido-3-chlorobenzoic acid, benzoic acid, 3-aminosulfonyl-4-chloro, 3-sulfamoyl-4-chlorobenzoic acid, benzoic acid, 4-chloro-3-sulfamoyl, 4-chloro-3-sulfamoyl-benzoic acid, 4-chloro-5-sulfamoylbenzoic acid, 4-chloro-3-sulphamoylbenzoic acid
CID PubChem 14568
Nom IUPAC Acide4-chloro-3-sulfamoylbenzoïque
SMILES C1=CC(=C(C=C1C(=O)O)S(=O)(=O)N)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Chloro-3-sulfamoylbenzoic acid
Point d’ébullition 256.0°C to 258.0°C
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Poids de la formule 235.65
Pourcentage de pureté 98%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Chloro-3-sulfamoylbenzoic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.