Learn More
4-Chloro-3-sulfobenzoic Acid, TRC
Code produit 30360687
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
250 mg
Conditionnement:
100mg
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30360687 250 mg 250mg
30355625 25 mg -
30349244 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30360687 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC382750250MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 755698-62-5
Formule moléculaire C7H5ClO5S
Poids moléculaire (g/mol) 236.63
Synonyme 4-Chloror-3-Sulfo-Benzoic Acid
Nom IUPAC 4-chloro-3-sulfobenzoic acid
SMILES OC(=O)c1ccc(Cl)c(c1)S(=O)(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Chloro-3-sulfobenzoic Acid
Quantité 250 mg
Formule InChI InChI=1S/C7H5ClO5S/c8-5-2-1-4(7(9)10)3-6(5)14(11,12)13/h1-3H,(H,9,10)(H,11,12,13)
Poids de la formule 235.9546