Learn More
4-Chloro-3-(trifluorométhyle)aniline, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11369709
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11369709 100 g 100g
11349709 5 g 5g
11359709 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11369709 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B21200.22
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
CAS: 320-51-4 | C7H5ClF3N | 195.569 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 320-51-4
Formule moléculaire C7H5ClF3N
Poids moléculaire (g/mol) 195.569
Numéro MDL MFCD00007846
Clé InChI ASPDJZINBYYZRU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-chloro-3-trifluoromethyl aniline, 5-amino-2-chlorobenzotrifluoride, 3-trifluoromethyl-4-chloroaniline, 4-chloro-alpha,alpha,alpha-trifluoro-m-toluidine, 2-chloro-5-aminobenzotrifluoride, acbt, benzenamine, 4-chloro-3-trifluoromethyl, 2-chloro-5-aminebenzotrifluoride, 4-chloro-3-trifluoromethyl-phenylamine, 4-chloro-3-trifluoromethyl benzenamine
CID PubChem 67574
ChEBI CHEBI:59245
Nom IUPAC 4-chloro-3-(trifluorométhyl)aniline
SMILES C1=CC(=C(C=C1N)C(F)(F)F)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Chloro-3-(trifluoromethyl)aniline
Point de fusion 35°C to 38°C
Point d’ébullition 85°C (3 mmHg)
Point d’éclair 134°C (273°F)
Quantité 100 g
Numéro UN UN2811
Beilstein 641588
Poids de la formule 195.57
Pourcentage de pureté 99%