Learn More
Acide 4-chloro-3-(trifluorométhyl)benzèneboronique, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11374546
Cambia vista
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantité Dimensione della confezione
11374546 5 g 5g
11364546 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 11374546 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L20105.06
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
CAS: 176976-42-4 | C7H5BClF3O2 | 224.37 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 176976-42-4
Formule moléculaire C7H5BClF3O2
Poids moléculaire (g/mol) 224.37
Numéro MDL MFCD03094999
Clé InChI XHKNQBNGLMOTDB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-chloro-3-trifluoromethyl phenylboronic acid, 4-chloro-3-trifluoromethyl benzeneboronic acid, 4-chloro-3-trifluoromethylphenylboronic acid, 4-chloro-3-trifluoromethyl phenyl boronic acid, 4-chloro-3-trifluoromethyl phenylboronicacid, 4-chloro-3-trifluoromethylphenyl boronic acid, boronic acid, 4-chloro-3-trifluoromethyl phenyl, pubchem1796, acmc-1cg57
CID PubChem 2782671
Nom IUPAC Acide [43-chloro--(trifluorométhyl)phényl]boronique
SMILES B(C1=CC(=C(C=C1)Cl)C(F)(F)F)(O)O
Specifica
Nom chimique ou matériau 4-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid
Quantité 5 g
Poids de la formule 224.38
Pourcentage de pureté 96%
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.