Learn More
Chlorure de 4-chloro-3-(trifluorométhyle)benzènesulfonyle, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10754003
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10754003 10 g -
10486852 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10754003 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur MO07002EA
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 32333-53-2
Formule moléculaire C7H3Cl2F3O2S
Poids moléculaire (g/mol) 279.054
Numéro MDL MFCD00024882
Clé InChI SSULGNXFUGLULI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-chloro-3-trifluoromethyl benzenesulfonyl chloride, 4-chloro-3-trifluoromethyl benzene-1-sulfonyl chloride, 4-chloro-3-trifluoromethyl-benzenesulfonyl chloride, 4-chloro-3-trifluoromethyl benzenesulfonylchloride, 4-chloro-3-trifluoromethyl benzenesulphonyl chloride, 4-chloro-5-trifluoromethyl benzenesulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 4-chloro-3-trifluoromethyl, ksc222e0j, 4-chloro-3-trifluoromethylbenzenesulfonylchloride, 4-chloro-3-trifluoromethyl benzenesulfonyl chlori
CID PubChem 2780719
Nom IUPAC Chlorure de 4-chloro-3-(trifluorométhyl)benzènesulfonyle
SMILES C1=CC(=C(C=C1S(=O)(=O)Cl)C(F)(F)F)Cl
Specifications
Nom chimique ou matériau 4-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzenesulfonyl chloride
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Quantité 10 g
Poids de la formule 279.06
Pourcentage de pureté 97%