Learn More
4-Chloro-3-(trifluorométhyl)benzonitrile, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 11440641
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11440641 1 g 1g
11450641 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11440641 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B20119.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1735-54-2
Formule moléculaire C8H3ClF3N
Poids moléculaire (g/mol) 205.564
Numéro MDL MFCD00190117
Clé InChI VBPYHJRQZZCFCW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-chloro-3-trifluoromethyl benzonitrile, 2-chloro-5-cyanobenzotrifluoride, 3-trifluoromethyl-4-chlorobenzonitrile, benzonitrile, 4-chloro-3-trifluoromethyl, 4-chloro-3-trifluoromethyl benzenecarbonitrile, pubchem8192, ksc494o5b, 4-chloro-3-trifluoromethyl-benzonitrile
CID PubChem 2736474
Nom IUPAC 4-chloro-3-(trifluorométhyl)benzonitrile
SMILES C1=CC(=C(C=C1C#N)C(F)(F)F)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzonitrile
Point de fusion 64°C to 68°C
Point d’ébullition 100°C to 105°C (11 mmHg)
Odeur Characteristic
Quantité 1 g
Numéro UN UN3439
Beilstein 2103768
Poids de la formule 205.57
Pourcentage de pureté 97%