Learn More
Chlorure de 4-chloro-3-(trifluorométhyl)benzyl, Thermo Scientific™
Code produit 10362590
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10362590 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10362590 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur MAY00255DA
Demander un format en vrac ou personnalisé
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzyl chloride
CAS 23131-73-9
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule moléculaire C8H5Cl2F3
Quantité 1 g
Synonyme 1-chloro-4-chloromethyl-2-trifluoromethyl benzene, 4-chloro-3-trifluoromethyl benzyl chloride, 3-trifluoromethyl-4-chlorobenzyl chloride, 3-trifluoromethyl-4-chloro-benzyl chloride, 3-trifluoromethyl-4-chlorobenzyl chloridec, 1-chloro-4-chloromethyl-2-trifluoromethyl-benzene, benzene, 1-chloro-4-chloromethyl-2-trifluoromethyl
Clé InChI NREUBTUYADXMHQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=C(C=C1CCl)C(F)(F)F)Cl
Nom IUPAC 1-chloro-4-(chlorométhyl)-2-(trifluorométhyl)benzène
Poids moléculaire (g/mol) 229.023
CID PubChem 13094262
Poids de la formule 229.03
Pourcentage de pureté 97%