Learn More
4-chloro-3-(trifluorométhyl)-DL-phénylalanine, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 15438785
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15438785 250 mg 250mg
15417037 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 15438785 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. H34114.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 63687-03-6
Formule moléculaire C10H9ClF3NO2
Poids moléculaire (g/mol) 267.63
Numéro MDL MFCD09914853
Clé InChI LHPSDJVDEMVFGM-UHFFFAOYNA-N
Synonyme phenylalanine, 4-chloro-3-trifluoromethyl, 4-chloro-3-trifluoromethyl-l-phenylalanine, l-phenylalanine, 4-chloro-3-trifluoromethyl
CID PubChem 67958529
Nom IUPAC acide (2S)-2-amino-3-[4-chloro-3-(trifluorométhyl)phényl]propanoïque
SMILES NC(CC1=CC(=C(Cl)C=C1)C(F)(F)F)C(O)=O
Specifications
Nom chimique ou matériau 4-Chloro-3-(trifluoromethyl)-DL-phenylalanine
Quantité 250 mg
Poids de la formule 267.64
Pourcentage de pureté 97%