Learn More
Isothiocyanate de 4-chloro-3-(trifluorométhyl)phényle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11398235
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11398235 1 g 1g
11308245 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11398235 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L10127.03
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 23163-86-2 | C8H3ClF3NS | 237.624 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 23163-86-2
Formule moléculaire C8H3ClF3NS
Poids moléculaire (g/mol) 237.624
Numéro MDL MFCD00041090
Clé InChI AHFPRSSHNSGRCU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-chloro-3-trifluoromethyl phenyl isothiocyanate, 1-chloro-4-isothiocyanato-2-trifluoromethyl benzene, 4-chloro-3-trifluoromethyl phenylisothiocyanate, 4-chloro-3-trifluoromethylphenyl isothiocyanate, 1-chloro-4-isothiocyanato-2-trifluoromethyl-benzene, benzene, 1-chloro-4-isothiocyanato-2-trifluoromethyl, 4-chloro-3-trifluoromethyl benzenisothiocyanate, acmc-20amlf, pubchem5016, 4-chloro-3-trifluoromethylphenylisothiocyanate
CID PubChem 520026
Nom IUPAC 1-chloro-4-isothiocyanato-2-(trifluorométhyl)benzène
SMILES C1=CC(=C(C=C1N=C=S)C(F)(F)F)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl isothiocyanate
Densité 1.47
Point d’ébullition 248°C to 251°C
Point d’éclair >110°C (230°F)
Odeur Pungent
Indice de réfraction 1.59
Quantité 1 g
Numéro UN UN2922
Beilstein 787371
Sensibilité Moisture sensitive
Poids de la formule 237.63
Pourcentage de pureté 97%